Learn More
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Drum
The Depot PE with Pull-Down Blind is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
dietro preventivo
Specifica
Colore Grigio
Capacità (sistema imperiale) 64.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 245 L
Materiale Polietilene
Tipo Disposal Can
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17836456
Vedere i documenti
asecos™
40060
1050.00 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17836586
Vedere i documenti
asecos™
40065
1083.00 mm
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • With integrated sump pallet
  • For direct placement of a barrel on a Euro pallet or barrel storage on the optional PE half pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Specifica
Grigio
245 L
Disposal Can
64.7 gal.
Polietilene
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Drum