Learn More
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Drum
The Depot PE with Pull-Down Blind is approved for the safe storage of water pollutants and has a high resistance to oils, acids and alkalis.
Marca:  asecos™ 40065
Codice prodotto. 17836586
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With integrated sump pallet
  • For direct placement of a barrel on a Euro pallet or barrel storage on the optional PE half pallet
  • Integrated pocket for access underneath by forklifts and forklift trucks
  • Ready for anchoring to the ground (anchor kit optional)
Specifica
Specifica
Grigio
245 L
Disposal Can
1554.00 mm
1554.00 mm
1980.00 mm
1083.00 mm
124 kg
64.7 gal.
Polietilene
61.18 in.
61.18 in.
77.95 in.
42.64 in.
273.37 lb.
Titolo del prodotto
asecos™ Depot PE with Pull-Down Blind - Version Drum > Depth: 1083 mm