Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Desiccator
Studded base ring surface improves stability and helps to prevent cracks. Interchangeable lid included.
Marca: BRAND™ 65043
358.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Borosilicate glass construction
- Complies with DIN 12491
- Precisely ground flat flanges
- Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks
- Interchangeable lid.
Specifica
DIN 12491 | |
Desiccator | |
355 mm | |
320 mm |
Borosilicate Glass | |
Knob Lid | |
250 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
BRAND™ Borosilicate Glass Desiccator > Dimensions: 250L x 320W x 355mmH