Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura
In grado di aderire a qualsiasi superficie pulita, inclusi i materiali rivestiti in resina di fluoropolimero Teflon™. Il nastro per etichettatura Bel Art™ si può rimuovere senza lasciare residui.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F13482-0100
29.78 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Eccellenti per l'uso con dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo (F13472-0000 e F13473-0000)
- Matita, penna a sfera o pennarello a solvente rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più difficili
- In carta colorata con adesivo in resina di gomma che resiste all'umidità e alla maggior parte dei solventi
- Resistenza a una temperatura massima di 157 ºC (315 ºF) per 30 minuti o di 80 ºC (176 ºF) per 24 ore; utilizzo possibile fino a -80 ºC (-112 ºF)
- Resistenza a cicli di autoclavaggio a vapore a 121 ºC (250 ºF) e a raggi gamma compresi tra 13.0 e 45.0 kGy
Specifica
Sì | |
Verde | |
3/Pk. | |
13.7 m x 25.4 mm | |
25.4 mm |
Adesivo | |
Label Tape | |
Da –80 a 157 °C | |
13.7 m |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Scienceware™ Nastro per etichettatura > Color: Green; Dimensions (L x W): 13.7m x 25.4mm