Learn More
Desloratadine, MedChemExpress
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Marca:  Medchem Express HY-B0539
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16482166
  • 344.25€ / 500mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Specifica
Specifica
Desloratadine
100643-71-8
500 mg
C19H19ClN2
Sch34117
ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1
310.82
Research
Solid
Off-White
Research
COVID-19-immunoregulation
DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
310.82
99.98%
Documenti
One moment while we fetch your results.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Desloratadine, MedChemExpress
Research purposes only