Learn More
Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11327088
Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11327088
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11327088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014764.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-20-0
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 20.03
Numero MDL MFCD00044636
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinonimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium oxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Densità 1.105g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.338
Sensibilità Moisture
Pressione del vapore 6 hPa at 25°C
Quantità 50 g
Punto di fusione 3.82°C
Punti di ebollizione 101.4°C
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Isotopic)
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 20.03
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX28K026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Numero di lottoU13K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Numero di lottoS16B011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/07/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Numero di lottoQ09K067 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/04/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Numero di lottoN28K023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2024 Catalog Number014764.30,014764.18
Titolo del prodotto
Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals >