Learn More
Deuterium oxide, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Deuterium Oxide |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Densità | 1.105g/cm3 at 20°C |
Odore | Odorless |
Indice di rifrazione | 1.338 |
Sensibilità | Moisture |
Pressione del vapore | 6 hPa at 25°C |
Quantità | 250 g |
Punto di fusione | 3.8°C |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
X28K026 | Certificato di analisi | 11/11/2024 | 014764.30,014764.18 |
U13K035 | Certificato di analisi | 27/09/2024 | 014764.30,014764.18 |
S16B011 | Certificato di analisi | 25/07/2024 | 014764.30,014764.18 |
Q09K067 | Certificato di analisi | 18/04/2024 | 014764.30,014764.18 |
N28K023 | Certificato di analisi | 05/03/2024 | 014764.30,014764.18 |