Learn More
Deuterium oxide, for NMR, 100.0% atom D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10760671
Deuterium oxide, for NMR, 100.0% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10760671
10 mL, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Septum Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10760671
Marca: Thermo Scientific Acros 166310100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-20-0
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 20.03
Numero MDL MFCD00044636
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinonimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium oxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 100.0 atom % D
Densità 1.1050g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.328
Gravità specifica 1.105
Viscosità 1.25 mPa.s (20°C)
Quantità 10 mL
Punto di fusione 3.8°C
Punti di ebollizione 101.4°C
Formula lineare D2O
Indice di Merck 15, 2942
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Peso formulazione 20.02
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466953 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numero di lottoA0466744 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numero di lottoA0466284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numero di lottoA0463949 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/07/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Numero di lottoA0462121 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Titolo del prodotto
Deuterium oxide, for NMR, 100.0% atom D, Thermo Scientific Chemicals >