Learn More
Deuterium oxide, for NMR, 100.0% atom D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 16338186
Deuterium oxide, for NMR, 100.0% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16338186
10 mL, Septum Bottle
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Septum Bottle
Codice prodotto. 16338186
Marca: Thermo Scientific Acros 166310101
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-20-0
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 20.03
Numero MDL MFCD00044636
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinonimo heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, heavy water, water, heavy d2-o, heavy water-d2, water-d2, dideuterium oxide, deuterium oxide, deuterated waterVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium oxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 100.0 atom % D
Densità 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Imballaggio Septum Bottle
Indice di rifrazione 1.328
Gravità specifica 1.105
Viscosità 1.25 mPa.s (20°C)
Quantità 10 mL
Punto di fusione 3.8°C
Punti di ebollizione 101.4°C
Formula lineare D2O
Indice di Merck 15, 2942
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Peso formulazione 20.02
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2024 Catalog Number166311000,166310101,166310100,166310500
Numero di lottoA0458350 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2023 Catalog Number166311000,166310101,166310100,166310500
Numero di lottoA0457133 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/11/2023 Catalog Number166311000,166310101,166310100,166310500
Numero di lottoA0457134 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/11/2023 Catalog Number166311000,166310101,166310100,166310500
Numero di lottoA0456360 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2023 Catalog Number166311000,166310101,166310100,166310500
Titolo del prodotto
Deuterium oxide, for NMR, 100.0% atom D, Thermo Scientific Chemicals >