Learn More
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 16130891
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16130891
500 mL
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16130891
Marca: Thermo Scientific Acros 166305000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-20-0
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 20.03
Numero MDL MFCD00044636
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinonimo heavy water d2o, deuterated water, heavy water-d2, deuterium oxide usan, water sup 2-h2, deuterium oxide, dideuterium oxide, water, heavy d2-o, heavy water, water-d2Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium oxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.328
Gravità specifica 1.105
Viscosità 1.25 mPa.s (20°C)
Quantità 500 mL
Punto di fusione 3.8°C
Punti di ebollizione 101.4°C
Formula lineare D2O
Indice di Merck 15, 2942
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Peso formulazione 20.02
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467368 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166300250,166300100,166305000,166300010,166301000
Numero di lottoA0467500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166300250,166300100,166305000,166300010,166301000
Numero di lottoA0467723 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166300250,166300100,166305000,166300010,166301000
Numero di lottoA0467888 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166300250,166300100,166305000,166300010,166301000
Numero di lottoA0464808 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/11/2024 Catalog Number166300250,166300100,166305000,166300010,166301000
Titolo del prodotto
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals >