Learn More
Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Deuterium oxide |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 99.9 atom % D |
Densità | 1.1050g/mL |
Deuterio (D) | 99.85% min. |
Indice di rifrazione | 1.328 |
Gravità specifica | 1.105 |
Viscosità | 1.25 mPa.s (20°C) |
Quantità | 7.5 mL |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467733 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | 320710075 |
A0465553 | Certificato di analisi | 24/10/2024 | 320710075 |
A0465190 | Certificato di analisi | 21/08/2024 | 320710075 |
A0463843 | Certificato di analisi | 21/08/2024 | 320710075 |
A0462125 | Certificato di analisi | 20/05/2024 | 320710075 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31
-
Diversi produttori
More Discovery, Less Cost
Save on thousands of eligible products.Codice sconto: 24111Scade: 2025-03-21
nuova offerta Save Now