Learn More
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Di-n-butyltin bis(2-ethylhexanoate) is used in silanol condensation reactions for caulk and sealant applications and in the production of silicones. It is also used in one or two component systems which are compatible with aromatic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Di-n-butyltin bis (2-ethylhexanoate) |
Punto di fusione | 57°C to 59°C |
Densità | 1.070 g/mL |
Punti di ebollizione | 220°C (2 mmHg) |
Odore | Odorless |
Formula molecolare | C22H21NO2S |
Quantità | 5 g |
Numero UN | UN3146 |
Sinonimo | s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine |
Informazioni di solubilità | Soluble in mineral oil, acetone, xylene |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
R02K001 | Certificato di analisi | 15/05/2024 | 071126.06,071126.14,071126.22 |
A23P09 | Certificato di analisi | 28/12/2021 | 071126.06,071126.14,071126.22 |
U28F039 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 071126.06,071126.14,071126.22 |
G25N30 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 071126.06,071126.14,071126.22 |
T16G004 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 071126.06,071126.14,071126.22 |