Learn More
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 451.25€
Identificatori chimici
CAS 24424-99-5
Formula molecolare C10H18O5
Molecular Weight (g/mol) 218.249
Numero MDL MFCD00008805
InChI Key DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC Name tert-butyl (2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl carbonate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11411950
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11477726
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.14
25 g
39.70€
25g
11487726
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11421950
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.22
100 g
116.02€
100g
11431950
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11497726
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14708.36
500 g
451.25€
500g
Descrizione
Descrizione
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
Solubility
Miscible with decalin, toluene, carbon tetrachloride, tetrahydrofuran, dioxane, alcohols, acetone, acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture and light sensitive. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents, bases and acids.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H330-H318-H228-H315-H317-H335
Fatal if inhaled.
Causes serious eye damage.
Flammable solid.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P260-P264b-P271-P272-P280-P284-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H317-H318-H330-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 246-240-1
missing translation for 'rtecsNumber' : HT0230000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Moisture sensitive
Recommended Storage : Keep cold; Store under Nitrogen
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals