Learn More
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11411950
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11411950
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11411950
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14708.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
Solubility
Miscible with decalin, toluene, carbon tetrachloride, tetrahydrofuran, dioxane, alcohols, acetone, acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture and light sensitive. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents, bases and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24424-99-5
Formula molecolare C10H18O5
Molecular Weight (g/mol) 218.249
Numero MDL MFCD00008805
InChI Key DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
IUPAC Name tert-butyl (2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl carbonate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl dicarbonate
Punto di fusione 21°C to 24°C
Densità 0.95
Punti di ebollizione 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C (99°F)
Intervallo percentuale saggio ≥97%
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.409
Quantità 25 g
Numero UN UN2930
Beilstein 1911173
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Peso formulazione 218.25
Percent Purity ≥97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX14C006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numero di lotto10241542 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numero di lotto10238556 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numero di lottoL04T061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Numero di lotto10203241 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14708.14,A14708.36,A14708.22
Titolo del prodotto
Di-tert-butyl dicarbonate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals >