Learn More
Dichloromethane, 99.6%, ACS reagent, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10207283
Dichloromethane, 99.6%, ACS reagent, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10207283
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Codice prodotto. 10207283
Marca: Thermo Scientific Acros 406920025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Nota nome Stabilized with Amylene
Informazioni di decomposizione >120°C
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 1.325
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Numero di lottoB0547545A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Numero di lottoB0545367A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Numero di lottoB0547047A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Numero di lottoB0547046A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Dichloromethane, 99.6%, ACS reagent, stabilized with amylene, Thermo Scientific Chemicals >