Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Potato Dextrose Agar
For cultivation of Yeasts and molds. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Potato Dextrose Agar is supplied in dehydrated format.
361.00€ - 555.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 30°C |
Forma | Dehydrated |
Tipo di media | Potato Dextrose Agar |
Product Type | Agar |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11764985
|
BD
213200 |
2000 g | Pail |
555.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10105824
|
BD
213400 |
500 g | Flacone |
361.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Dehydrated format
- Culture media
- DNR (Latex) free
Specifica
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP | |
Dehydrated | |
Agar |
2°C to 30°C | |
Potato Dextrose Agar | |
Isolation of Yeasts and molds |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Days
Titolo del prodotto
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Potato Dextrose Agar