Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Pocket Size Moisture Meter
Rugged pocket sized meter with one-handed operation
Marca:  Digi-Sense™ 20250-35
Codice prodotto. 15840046
  • 58.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Four LR44 batteries and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Measure the moisture level in wood and hardened materials
  • Low battery indication
Servizi
2 Years
Specifica
Specifica
Wood: ±2%; Material: ±0.2%; Temp: ±1.8° F (1°C)
Four LR44 batteries and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
4 cm
2 cm
9 cm
Moisture Meter
Titolo del prodotto
Digi-Sense™ Precalibrated Pocket Size Moisture Meter >