Learn More
Digi-Sense™ Receptacle Testers
Digi-Sense™ Receptacle Testers are a fast and effortless way to test the safety of electrical socket outlets
6.70€ - 12.45€
Specifica
Product Type | Receptacle Tester |
---|---|
Tensione | 110/125 V |
Certificazione/Conformità | CAT II 125 V, pollution 2; UL STD.61010-1 |
Display | LED Indicator Lights |
Da utilizzare con (applicazione) | Building maintenance and facility services. |
Allerta:
For use on 110 to 125V AC receptacles only. Not a comprehensive diagnostics kit. Incorrect usage may result in damage to device or its components.
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15850016
|
Digi-Sense™
20250-61 |
Standard US three-prong outlets | N/A | N/A | N/A | |||||
15860016
|
Digi-Sense™
20250-62 |
GFCI US three-prong outlets |
12.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Inspects common faulty wiring issues in main socket
- Plugs into a standard 3-prong outlet.
- Easily find faults with bright light indicators
Warranty
2 Years
Specifica
Receptacle Tester | |
CAT II 125 V, pollution 2; UL STD.61010-1 | |
Building maintenance and facility services. | |
0° to 40°C |
110/125 V | |
LED Indicator Lights | |
60 Hz | |
2 Years |
Titolo del prodotto
Digi-Sense™ Receptacle Testers