Learn More
Thermo Scientific™ Digital Rockers
Mix samples accurately and efficiently
Marca:  Thermo Scientific™ 88882002
745.71 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16594612
  • 1065.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Standard Pack includes Dimpled Rubber Mat 88882101 x 1, Rubber strip 88882103 (6EA)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Digital display with big platform, accurate speed control and quick angle adjustment for easy sample agitation
  • Digital display of Speed and Time
  • Speed range: 1 – 70 rpm
  • Easily adjustable rocking angle: 1°- 15°
  • Precise speed control:
  • ±1 rpm ≤ 50 rpm
  • ±2 rpm > 50rpm
  • Max load up to 4.5 kg
  • Tray size fits 6 x well-plates
  • Timer Range: Continuous or 1 sec to 9999 min
  • Optional Non-slip rubber mat tray is designed for carrying plates, dishes, culture bottles and bags
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Servizi
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Digital Rockers > Digital rocker with better quality,easier operate,more accurate