Learn More
IKA™ Clip per morsetto doppio ad angolo retto R 182
Secure joints with this clamp. IKA™ R 182 Boss Head Clamp features a sturdy, cast aluminum construction and cross sleeve design. Ideal for a variety of applications.
Marca:  IKA™ 0002657700
115.34 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10105500
  • 128.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di serraggio, supporto: da 6 a 16 mm
  • Intervallo di serraggio, braccio di estensione: da 6 a 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Morsetto doppio ad angolo retto
da 6 a 16 mm
Alluminio pressofuso
1 ciascuno
Titolo del prodotto
IKA™ Clip per morsetto doppio ad angolo retto R 182 > Range: 6 to 16mm