Learn More
Dimethylzinc, 96%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15491537
Dimethylzinc, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15491537
25 g, Cylinder
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Cylinder
Codice prodotto. 15491537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039563.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylzinc
CAS 544-97-8
Punto di fusione -40°C
Densità 1.386 g/mL at 20°C
Punti di ebollizione 46°C
Punto d'infiammabilità -18°C (-0.4°F)
Imballaggio Cylinder
Formula molecolare C2H6Zn
Numero MDL MFCD00014854
Quantità 25 g
Numero UN UN3394
Beilstein 3587195
Sensibilità Air and moisture sensitive
Indice di Merck 14,3263
Sinonimo dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
InChI Key JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
IUPAC Name zinc;carbanide
Molecular Weight (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Peso formulazione 95.44
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoI25T031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number039563.14
Numero di lottoW10H047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039563.14
Numero di lottoJ20Q092 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number039563.14
Numero di lottoH03S015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number039563.14
Numero di lottoA31Z005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number039563.14
Titolo del prodotto
Dimethylzinc, 96%, Thermo Scientific Chemicals >