Learn More
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt, 96%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11329708
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329708
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11329708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044203.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Wetting and solubilizing agent
Wetting and solubilizing agent.Dioctyl sulfosuccinate sodium salt is used as a surfactant, wetting agent and in the preparation of reverse micelles. It is utilized in electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens. It also finds use in the drug, cosmetics, food industry and as a laxative to treat constipation. Further, it is used as a food additive, emulsifier and dispersant. It plays an important role as an excipient in the production of tablets and suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 577-11-7
Formula molecolare C20H37NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Numero MDL MFCD00012455
InChI Key APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC Name sodium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Punto di fusione 153°C to 157°C
Densità 1.1 g/mL
Quantità 500 g
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,3401
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Peso formulazione 444.55
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX21K006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
Numero di lottoT30K015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/08/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
Numero di lottoP19K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog Number044203.36,044203.22
Numero di lottoN22I012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number044203.36,044203.22
Numero di lottoN12H020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number044203.36,044203.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Titolo del prodotto
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt, 96%, Thermo Scientific Chemicals >