Learn More
Buerkle™ Campionatore a immersione
A dip sampler for the simple removal of liquid samples, with a good view provided by transparent tubes.
67.40€ - 86.60€
Specifica
Product Type | Campionatore a immersione |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Include | Sifone a immersione |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10413274
|
Buerkle™
5315-0050 |
140 mL | 50,54 |
67.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10700773
|
Buerkle™
5315-0100 |
280 mL | 49,27 |
72.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10036611
|
Buerkle™
5315-0200 |
500 ml | 49,27 |
86.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Upper end with reflux valve, lower end with ball valve
- Manufactured from transparent polypropylene
- All-layer and point sampling possible
Specifica
Campionatore a immersione | |
Not Autoclavable | |
Trasparente | |
25 mm |
Polipropilene | |
Sifone a immersione | |
Per facilitare la rimozione dei campioni liquidi, il campionamento multi-strato e a punti |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Campionatore a immersione