Learn More
Buerkle™ Campionatore a immersione
A dip sampler for the simple removal of liquid samples, with a good view provided by transparent tubes.
Marca: Buerkle™ 5315-0050
58.51 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Upper end with reflux valve, lower end with ball valve
- Manufactured from transparent polypropylene
- All-layer and point sampling possible
Specifica
Campionatore a immersione | |
Not Autoclavable | |
4.73 oz. | |
Trasparente | |
25 mm |
Polipropilene | |
Sifone a immersione | |
140 mL | |
Per facilitare la rimozione dei campioni liquidi, il campionamento multi-strato e a punti | |
50,54 |
Videos
-
Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler
Titolo del prodotto
Buerkle™ Campionatore a immersione > Capacity: 140mL,Dimensions: 50.54 x 25.9 x 0.93mmH, Weight: 0.8kg