Learn More
Diphenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, ethyl acetate, benzene, diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diphenyl ether |
Punto di fusione | 26°C to 29°C |
Densità | 1.071 |
Punti di ebollizione | 258°C to 260°C |
Punto d'infiammabilità | 125°C (257°F) |
Odore | Aromatic |
Indice di rifrazione | 1.5805 |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN3077 |
Beilstein | 1364620 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249186 | Certificato di analisi | 29/12/2023 | A15791.0E,A15791.30,A15791.36 |
10242564 | Certificato di analisi | 12/08/2022 | A15791.0E,A15791.30,A15791.36 |
10238681 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A15791.0E,A15791.30,A15791.36 |
I02W010 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15791.0E,A15791.30,A15791.36 |
C31U034 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15791.0E,A15791.30,A15791.36 |
Sicurezza e movimentazione
- Diphenyl ether
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- MIXTURE LIST-Contiene: Diphenyl oxide