Learn More
B Braun™ Valvole a tre vie senza lattice Discofix™ C
Lock swivels both axially and radially for secure and speedy connection. B Braun™ Discofix™ 3-Way Stopcock is suitable for all current pressure infusion systems.
Marca:  B Braun™ 4095111
Codice prodotto. 17534546
  • 41.00€ / pezzi 50
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stopcock system for infusion therapy and monitoring
  • Suitable for all current pressure infusion systems
  • Continuous straight-flow channels for accurate pressure monitoring
  • Swivel lock moves both axially and radially for secure and speedy connection
Specifica
Specifica
Blu
Per l'applicazione di medicinali e farmaci quali anestetici, citostatici, antibiotici, farmaci contro la narcolessia, immunosoppressori e lipidi
Valvola a tre vie
Titolo del prodotto
B Braun™ Valvole a tre vie senza lattice Discofix™ C > Three-Way Valve