Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Small Roll Wiper Dispenser
WypAll™ Small Roll Wiper Dispenser promotes hygiene while helping manage costs through controlled dispensing.
Marca:  Kimberly-Clark™ 7041
32.49 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11650253
  • 72.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • No touch dispensing, helps reduce contamination and the spread of germs
  • Can be wall mounted for convenience
  • Designed to help increase productivity and reduce waste
  • Practical and easy clean design with a white, plastic finish with no dirt or dust traps
  • Hassle-free maintenance keeps costs down in areas of heavy use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hand Towel Dispenser
5.9 in.
5.8 in.
11.7 in.
Wipes
Wall Mount
Rear Loading
White
15 cm
14.8 cm
29.6 cm
Plastic
1
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ WypAll™ Small Roll Wiper Dispenser > Width: 29.6 cm