Learn More
BRAND™ Erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic
Gli erogatori per flaconi digitali Dispensette™ S Organic dispongono di un design a pistone flessibile, senza parti soggette a usura, per una forza di azionamento ridotta. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per l'erogazione di solventi organici, acidi e perossidi concentrati.
Marca: BRAND™ 4630360
556.29 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Discharge tube, valve mounting/calibration tool, polypropylene adapters, telescoping filling tube, recirculation tube (optional), performance certificate, operating manual
Descrizione
- New discharge tube, with or without recirculation valve
- New valve system - no additional sealing rings required, facilitates cleaning and preparations for autoclaving
- Simple priming by optimized flow channels
- Less dispensing force - especially with large volume instruments
- Pivoted screw cap - does not disturb dispensing
- Easy to calibrate and adjust in order to comply with GLP guidelines
- Easy to dismantle for cleaning
- Replacable filling and discharge valve with safety bulb (locks when discharge tube is not assembled)
- 360° rotatable valve block allows bottle label to face user
- Telescoping filling tube adjusts easily to different size bottles
- Easy calibration technique for calibration adjustment in seconds without tools
- DE-M marking
Servizi
Un anno
Specifica
0.5% (250μL) | |
Autoclavable (121°C) | |
Yellow | |
5 to 50 mL | |
For dispensing organic solvents, including chlorinated and fluorinated hydrocarbons (e.g., trichlorofluoroethane and dichlormethane), acids like concentrated HCl and HNO3 (except HF), trifluoroacetic acid (TFA), tetrahydrofuran (THF) and peroxides |
Dispenser | |
Certifications: ISO 9001 | |
Without recirculation valve | |
Digital | |
0.2 mL |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Teaser
-
Brand Dispensette S Startup
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
11Hours
5Minutes
50Seconds
8