Learn More
Epredia™ Disposable Blade Carriers
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Epredia™.
91.10€ - 1765.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10680032
|
Epredia™
705050 |
Portalama monouso E | Unità stile Dovetail |
91.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12033119
|
Epredia™
705800 |
Blade Carrier E | HM 310, HM 315 and HM 325 |
1670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12647876
|
Epredia™
705050 |
Portalama monouso E | Unità stile Dovetail |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Thermo Scientific™. I modelli aggiornati (a corsa lunga e con 2 guide) includono una regolazione dell'angolo rimovibile e leve di serraggio della lama.
Portalama monouso- È possibile rimuovere le leve di regolazione delle lame e dell'angolo della lama per proteggere le impostazioni dell'utente (Solo per unità versione 2 e 3)
- La leva concentrica si blocca sulla coda per ridurre il movimento accidentale del supporto (solo unità versione 2 e 3)
- Sistema di fissaggio rapido per lame a profilo alto e basso
- Angolo del gioco regolabile
- La protezione del coltello orientabile copre interamente la lama in qualsiasi posizione
- Base di supporto per coltelli inclusa