Learn More
3M™ Respiratore classico a guscio
Comoda da indossare, compatibile con la maggior parte dei volti. La mascherina antiparticolato 3M serie 8000 è caratterizzata da una forma convessa.
Marca: 3M™ 7100010817
28.20 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
The 3M™ Respirators 8000 Series provide lightweight, comfortable and effective respiratory protection against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes. The collapse resistant shell and proprietary 3M™ respirators offer durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions. Dusts, mists and metal fumes are the most common respiratory hazards in the working environment as by-products of processes such as grinding and mixing. 3M respirators provide comfortable, maintenance-free protection against these particular hazards.
Specifica
Direttiva della Comunità Europea 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE | |
Sì | |
Mascherina antiparticolato | |
FFP2 NR D | |
Sì | |
10/Pk. | |
Convesso | |
No |
Doppia fascia | |
FFP2 NR D | |
Sì | |
Protezione da polvere e nebbia | |
8822 | |
Polveri, nebbie e fumi metallici | |
Non-sterile |