Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 50 a 1000 ul
Realizzati nel rispetto delle condizioni ambientali utilizzando solo polipropilene a elevata purezza, privo di oleamide e diHEMDA. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 50 a 1000 μl sono caratterizzati da pareti sottili per un'elevata traslucidità, espulsione facile e scarti ridotti. Le graduazioni permettono una rapida valutazione del volume.
Marca:  BRAND™ 732032
10.79 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15164897
  • 12.35€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA and Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND offers pipette tips for volumes from 0.1 μl to 10 ml and filter tips for volumes from 0.1 μl to 1250 μl. They are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.
  • BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
  • Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.
  • The articles are available in the following quality levels: Certified Life Science Quality and BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 50 a 1000 μl
Blu
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
BUlk
Bulk, 10 x 500
Polipropilene
Non sterile
7 cm
Per attività di pipettaggio ordinarie in laboratorio e nella ricerca
Puntale
Yes
250, 500, 1000 μl
Documenti
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0000013605 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2025 Catalog Number732032
Numero di lotto0000013187 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog Number732032
Numero di lotto0000012872 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/11/2024 Catalog Number732032
Numero di lotto0000012752 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2024 Catalog Number732032
Numero di lotto0000012531 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number732032
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Master liquid handling with ease.
    Codice sconto: 24122
    Scade2025-04-13
    Days
    5
    Hours
    20
    Minutes
    41
    Seconds
    25
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    22
    Hours
    20
    Minutes
    41
    Seconds
    25
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 50 a 1000 ul > Standard; Blue; Bulk packed in 10 bags of 500 pieces