Learn More
Kartell™ Bicchieri per campione in polistirene Technicon™ Beckman™ Konelab™
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette portacampioni Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ vengono utilizzati per l'analisi dei campioni.
22.46€ - 40.15€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12039877
|
Kartell™
02508004 |
4 ml | 37.9 mm |
40.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11303814
|
Kartell™
02502004 |
2 ml | 24.9 mm |
22.46€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12523327
|
Kartell™
02501004 |
1.5 ml | 22.6 |
28.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Manufactured with crystal clear polystyrene for optimum visibility. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Sample Cups are used for specimen analysis.
- Una gamma di coppette in polistirene trasparente per analizzatore automatico con base conica
- Per Technicon™, Beckman™, Konelab™
- Fornite senza coperchio
- Graduate
Specifica
Polistirene | |
Sì |