Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Collegamenti di distillazione
Distilling Links for the connection of distillation thermometers of 55 mm built-in length.
30.00€ - 191.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10686755
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05050211 |
160 mm | NS 14/23 |
129.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10702682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053201 |
160 mm | NS 14/23, NS 14/23 |
74.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10147044
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053314 |
250 mm | NS 29/32, GL 14 |
175.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10491865
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05050314 |
250 mm | NS 29/32 |
140.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10548081
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053304 |
250 mm | NS 14/23, NS 29/32 |
123.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10634271
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05050304 |
250 mm | NS 29/32, NS 14/23 |
75.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10234341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05040003 |
300 mm | NS 24/29 |
74.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10363181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05040004 |
350 mm | NS 29/32, NS 29/32 |
30.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10376021
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05047004 |
350 mm | NS 14/23, NS 29/32 |
47.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11816214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05043004 |
350 mm | NS 29/32 |
153.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10545670
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05053414 |
400 mm | NS 29/32 |
191.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- With Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives, with NS socket
Specifica
Distilling Link | |
Duran Glass |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Collegamenti di distillazione