Learn More
Disuccinimidyl glutarate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
Solubility
Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Disuccinimidyl glutarate |
Quantità | 100 mg |
Beilstein | 8575145 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water. |
Peso formulazione | 326.26 |
Percent Purity | 97% |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P11L039 | Certificato di analisi | 13/03/2025 | H58208.ME,H58208.MC |
M23L014 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | H58208.ME,H58208.MC |
Z10K038 | Certificato di analisi | 11/12/2024 | H58208.ME,H58208.MC |
T25K034 | Certificato di analisi | 13/08/2024 | H58208.ME,H58208.MC |
Q29K040 | Certificato di analisi | 06/05/2024 | H58208.ME,H58208.MC |
Sicurezza e movimentazione
- Disuccinimidyl glutarate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Disuccinimidyl glutarate