Learn More
DMAC, Dimethylacetamide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
- Every lot is tested to ensure interference free baselines for interference free determination of Class 1, 2, and 3 residual solvents
- 1 ppm max. of Class 1 Solvents, 10 ppm max. of Class 2 solvents, and 50 ppm max of Class 3 residual solvents
- This product is UV Absorbance Tested to ensure low organic contamination
- Processed for low water content to facilitate the extraction of organic volatile impurities, or VOC
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | DMAC, Dimethylacetamide |
Absorbance | 0.300 AU Maximum (275nm), 0.080 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm) |
CAS | 127-19-5 |
Colore | Colorless |
Quantità | 1 L |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Liquido |
Formula molecolare | C4H9NO |
Acido titolabile | 0.001 mEq/g Maximum |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
245156 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | D160-1 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N-Dimethylacetamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: dimethyl acetamide
Titolo del prodotto
DMAC, Dimethylacetamide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ >