Learn More
Thermo Scientific™ dNTP Mix (25 mM each)
Thermo Scientific dNTP Mix (25 mM) contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 25 mM.
Marca:  Thermo Scientific™ R1121
Codice prodotto. 10180740
  • 278.00€ / 1mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific dNTP Mix (25 mM) contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 25 mM. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the possibility to reduce the number of pipetting steps and the risk of reaction set up errors. They are designed for many different molecular biology applications.
Features
• Greater than 99% purity confirmed by HPLC
• Free of human and E. coli DNA
• Long term stability, even after multiple freeze-thaw cycles when properly stored
• Up to 95% of dNTPs remain in triphosphate form after 7 weeks at room temperature
• Up to 90% of dNTPs remain in triphosphate form after 30 cycles of PCR (1 minute at 94°C, 3 minutes at 72°C)
Applications
• Long range PCR (40 kb)
• cDNA synthesis
• PCR, RT-PCR, qPCR
• High fidelity PCR
• DNA labeling and sequencing
• LAMP, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
dNTP Mix (25 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 25 mM (1 mL)
Store at –20°C.
Unlabeled
1 ml
Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
40 kb
Liquid
>99%
Dry Ice
25 mM
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2828206 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR1121
Numero di lotto2820350 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR1121
Numero di lotto2820176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR1121
Numero di lotto2864339 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR1121
Numero di lotto2897426 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR1121
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ dNTP Mix (25 mM each) > 1 mL