Learn More
Thermo Scientific™ Resina HisPur™ Ni-NTA
Purify His-tagged recombinant fusion proteins using high-capacity nickel-NTA (nitrilotriacetic acid) metal-chelate beads, spin columns and plates.
Marca:  Thermo Scientific™ 88222
887.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24353" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10038124
  • 984.00€ / 100mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Up to 60 mg of 6xHis-Tagged Protein Binding per mL Resin
Store at 4°C
HisPur™
His-Tagged Protein
Divalent Nickel, Metal Chelate
Affinity, Agarose Resin
Resina HisPur Ni-NTA
Liquid Suspension
100 ml
Resin
Bottle
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL402972 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number88222
Numero di lottoZK401360 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number88222
Numero di lottoZI400209 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number88222
Numero di lottoZI394556 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number88222
Numero di lottoZH398747 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number88222
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Resina HisPur™ Ni-NTA > 100 mL