Learn More
Thermo Scientific™ Sonda fluorescente DRAQ5
Stain live or fixed cells with this far-red DNA stain.
Marca: Thermo Scientific™ 62254
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Stain live or fixed cells with Thermo Scientific™ DRAQ5 Fluorescent Probe, a far-red DNA stain.
Fluorescence cell-based assays, such as flow cytometry, in-cell ELISA, fluorescence microscopy and high-content imaging require a fluorescent label to identify individual cells. When using multiple fluorescent probes to detect different cellular targets or activities, each probe must have a fluorescent spectrum different than the other probes. The blue-fluorescent DNA-binding probes, Hoechst and DAPI are frequently used; however, these probes cannot be used when UV illumination is unavailable or other blue-emitting fluorescent probes are used. Therefore, nuclear probes that emit in a color other than blue is useful for cell identification and counting, and for determining nuclear morphology and DNA content.- Due to its far-red excitation and emission, the DRAQ5 Fluorescent Probe can be multiplexed with many other fluorophores and is ideal for cells expressing green fluorescent protein (GFP) fusion proteins
- Compatible with many existing protocols across a wide range of instrumentation platforms
- Emits in the far-red region, is lipophilic and crosses cell and nuclear membranes in live and fixed cells and tissues for rapid DNA staining
- Stain is water-soluble, supplied ready-to-use and does not require RNase, cell lysis, or a washing step, making it compatible with automation
- Because DNA staining is stoichiometric, the DRAQ5 Fluorescent Probe can be used for DNA content analysis in cell proliferation studies
Specifica
Cell-permeant | |
Store at 4°C. | |
Fluorescence | |
Fluorescence Microscope, High Content Analysis Instrument | |
Cell-Permeant | |
647 nm | |
Pierce™ | |
50 μL | |
Nucleus, Cytosol, Cytoplasm |
Red | |
Cellomics DRAQ5 Fluorescent Probe | |
Cell Imaging | |
Fluorescent Probe Solution | |
681 nm | |
Liquid | |
> 99% | |
Soluble at working concentrations in water and typical buffers |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- DRAQ5 50 UL (5MM)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1, 5-bis{¢2-(dimethylamino)ethyl!amino }-4, 8-dihydroxyanthracene-9, 1 0-dione( 0.1-1 ), 1, 5-bis{
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sonda fluorescente DRAQ5 > 50μL