Learn More
Thermo Scientific™ Sonda fluorescente DRAQ5
Stain live or fixed cells with this far-red DNA stain.
Marca:  Thermo Scientific™ 62251
520.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11863865
  • 562.00€ / 200µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stain live or fixed cells with Thermo Scientific™ DRAQ5 Fluorescent Probe, a far-red DNA stain.
Fluorescence cell-based assays, such as flow cytometry, in-cell ELISA, fluorescence microscopy and high-content imaging require a fluorescent label to identify individual cells. When using multiple fluorescent probes to detect different cellular targets or activities, each probe must have a fluorescent spectrum different than the other probes. The blue-fluorescent DNA-binding probes, Hoechst and DAPI are frequently used; however, these probes cannot be used when UV illumination is unavailable or other blue-emitting fluorescent probes are used. Therefore, nuclear probes that emit in a color other than blue is useful for cell identification and counting, and for determining nuclear morphology and DNA content.
  • Due to its far-red excitation and emission, the DRAQ5 Fluorescent Probe can be multiplexed with many other fluorophores and is ideal for cells expressing green fluorescent protein (GFP) fusion proteins
  • Compatible with many existing protocols across a wide range of instrumentation platforms
  • Emits in the far-red region, is lipophilic and crosses cell and nuclear membranes in live and fixed cells and tissues for rapid DNA staining
  • Stain is water-soluble, supplied ready-to-use and does not require RNase, cell lysis, or a washing step, making it compatible with automation
  • Because DNA staining is stoichiometric, the DRAQ5 Fluorescent Probe can be used for DNA content analysis in cell proliferation studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cell-permeant
Store at 4°C.
Fluorescence
Fluorescence Microscope, High Content Analysis Instrument
Cell-Permeant
647 nm
Pierce™
200 μL
Nucleus, Cytosol, Cytoplasm
Red
Sonda fluorescente DRAQ5
Cell Imaging
Fluorescent Probe Solution
681 nm
Liquid
> 99%
Soluble at working concentrations in water and typical buffers
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto603DR50200 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number62251
Numero di lotto603DR50200 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number62251
Numero di lotto602DR50200 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2024 Catalog Number62251
Numero di lotto538DR50200 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2023 Catalog Number62251
Numero di lotto536DR50200 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2023 Catalog Number62251
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sonda fluorescente DRAQ5 > DRAQ 5, 200μL