Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Particle Size Standards
Use Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Particle Size Standards for calibrating particle sizing and counting instruments that require dry particles.
Marca:  Thermo Scientific™ DC-15
Codice prodotto. 11878283
  • 460.00€ / 1g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Particle Size Standards for calibrating particle sizing and counting instruments that require dry particles.
Features:
  • Conveniently packaged in dropper-tipped vials in 1 gram quantities, enabling the user to dispense the particles directly into the sampling chamber; not suitable for dispersion in liquid media.
  • Contains Certificate of Calibration and Traceability to NIST™, including description of the calibration method and its uncertainty and a table of chemical and physical properties
  • Includes Material Safety Data Sheet with handling and disposal instructions
  • Lot-numbered for technical service and support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
May contain trace amount of dispersant
Store at room temperature in a dry area. Store upright and keep bottle tightly sealed. Respiratory protection from dust is recommended.
Used for calibrating particle sizing and counting instrumentation that require dry particles for measuring dry media.
Dry Particle Counter Calibration
Size Standard Particles
1.05g/cm³
°
Product stable for a minimum of 24 months
100% solids
Dry dyed polystyrene (DVB) microspheres
White
Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
Certificate of Calibration and Traceability
1 g
s = 5.6µm, 5.8% CV
15 μm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto287482_1227 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberDC-15
Numero di lotto265038_0326 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberDC-15
Numero di lotto269446 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberDC-15
Numero di lotto265038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberDC-15
Numero di lotto229592 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2022 Catalog NumberDC-15
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Particle Size Standards > 16.2um +/- 1.0um, sigma = 1.8um, 11% CV