Learn More
Bellingham + Stanley™ Densimetro digitale DSG
Densimetro DSG con touchscreen e sistema di controllo della temperatura Peltier con densità (g/cm3), peso specifico, saccarosio %p/p (°Brix), etanolo (%p/p, %v/v), API e bilance utente su richiesta.
Marca:  Bellingham + Stanley™ 43-50
Codice prodotto. 17845482
  • 21105.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tubo a U oscillante con oscillatore di riferimento per una maggiore protezione dalla deriva
  • Alta precisione
  • Controllo della temperatura Peltier
  • Pompa di pulizia integrata e essiccante
  • Touchscreen a colori da 7 in. con menu utente intuitivo
  • Metodi pre-programmati per densità, Brix e % etanolo, API
  • Audit trail e firme elettroniche
  • Soddisfa i requisiti della farmacopea (USP, EP, UKP)
  • Soddisfa i requisiti del reg. FDA 21 CFR parte 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Color Touchscreen
±0.00005 g/cm3
Serial Interface, USB, LAN
0 to 3 g/cm3
1 Meter
2 mL
Benchtop Density Meter
Measuring Density, Specific Gravity, Alcohol, Sugar, API
10°C to 95°C
24 cm
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian
15 sec.
0.00001 g/cm3
8.8 kg
RFM Refractometer
Documenti
Brochures
Titolo del prodotto
Bellingham + Stanley™ Densimetro digitale DSG > Digital Density Meters; Accuracy: ±0.00005 g/cm3; Resolution: 0.00001 g/cm3