Learn More
Bellingham + Stanley™ Densimetro digitale DSG
Densimetro DSG con touchscreen e sistema di controllo della temperatura Peltier con densità (g/cm3), peso specifico, saccarosio %p/p (°Brix), etanolo (%p/p, %v/v), API e bilance utente su richiesta.
18550.00€ - 21105.00€
Specifica
Product Type Benchtop Density Meter
Altezza (sistema metrico) 24 cm
Interfaccia Serial Interface, USB, LAN
Lingue English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian
Intervallo di misurazione 0 to 3 g/cm3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Risoluzione Accuracy Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Risoluzione Accuracy Prezzo Quantità e disponibilità  
17855482
Vedere i documenti
Bellingham + Stanley™
43-40
0.0001 g/cm3 ±0.0001 g/cm3
18550.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17845482
Vedere i documenti
Bellingham + Stanley™
43-50
0.00001 g/cm3 ±0.00005 g/cm3
21105.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tubo a U oscillante con oscillatore di riferimento per una maggiore protezione dalla deriva
  • Alta precisione
  • Controllo della temperatura Peltier
  • Pompa di pulizia integrata e essiccante
  • Touchscreen a colori da 7 in. con menu utente intuitivo
  • Metodi pre-programmati per densità, Brix e % etanolo, API
  • Audit trail e firme elettroniche
  • Soddisfa i requisiti della farmacopea (USP, EP, UKP)
  • Soddisfa i requisiti del reg. FDA 21 CFR parte 11
Specifica
Specifica
Benchtop Density Meter
Serial Interface, USB, LAN
0 to 3 g/cm3
1 Meter
Color Touchscreen
RFM Refractometer
24 cm
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian
15 sec.
2 mL
10°C to 95°C
Measuring Density, Specific Gravity, Alcohol, Sugar, API
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bellingham + Stanley™ Densimetro digitale DSG