Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05360046
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Dimroth Condenser | |
200 mL | |
Dimroth condenser | |
GL 14 |
Extractor | |
Duran Glass | |
For the extraction from solids with solvents |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors > Capacity: 200mL