Learn More
BRAND™ Sampling Dippers
PTFE construction with reinforced rim and spout. PTFE handle includes steel core.
Marca:  BRAND™ 90438
149.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10568401
  • 190.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE construction
  • PTFE handle includes steel core
  • Includes spout and reinforced rim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dip Sampler
With reinforced rim and spout
55 mm
PTFE
100 mL
65 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ Sampling Dippers > Capacità: 100 ml