Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Bottle, Amber, with DIN Thread
BIOPHARMA
A range of high-quality bottles with light protection and closures, developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
Marca:  DWK Life Sciences 818062402
Codice prodotto. 15575360
  • 18850.00€ / pezzi 540
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High-quality Type I borosilicate glass bottles GL 25 / GL 45, amber coloured from 25 ml – 20 l, developed for the needs of the pharmaceutical industry. DURAN™ PURE Bottles are closed with a protective cover to prevent contamination. Very uniform, durable and chemically resistant amber colouring due to the use of innovative technology offers protection for light sensitive compounds. DWK Life Sciences provides CoAs with each delivery, assures 100% traceability and change control management. DURAN™ PURE Bottles are available with the documentation required by regulatory authorities and meet the requirements of the international pharmacopoeias.
  • Protective cover prevents contamination inside the bottle during storage and transport
  • Single batch delivery
  • Certificate of Analysis (CoA)
  • 100% visual inspection
  • Analysis of hydrolytic resistance according to EP, USP and JP for each batch
  • Change control management and information of customer in case of changes
  • 100% traceability of all manufacturing steps
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
Borosilicate Glass (3.3)
GL 45
56 mm
Manufacturing of light-sensitive pharmaceutical drugs and biotech products; Storage and transport of light-sensitive APIs, bulk drug intermediates, ingredients and media
10/Pk.
Autoclavable
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10176069 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/03/2025 Catalog Number818062402
Numero di lotto10174744 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number818062402
Numero di lotto10168907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/04/2024 Catalog Number818062402
Numero di lotto10167645 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number818062402
Numero di lotto10163715 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/03/2024 Catalog Number818062402
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Bottle, Amber, with DIN Thread > 100 mL