Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Bottle, Amber, with DIN Thread
A range of high-quality bottles with light protection and closures, developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
307.00€ - 28805.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Manufacturing of light-sensitive pharmaceutical drugs and biotech products; Storage and transport of light-sensitive APIs, bulk drug intermediates, ingredients and media |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15565360
![]() |
DWK Life Sciences
818061406 |
25 mL |
28805.00€
pezzi 940 |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15310604
![]() |
DWK Life Sciences
818061406 |
25 mL |
307.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15320604
![]() |
DWK Life Sciences
818062402 |
100 mL |
350.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15575360
![]() |
DWK Life Sciences
818062402 |
100 mL |
18850.00€
pezzi 540 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15585360
![]() |
DWK Life Sciences
818063604 |
250 mL |
13975.00€
pezzi 280 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15330604
![]() |
DWK Life Sciences
818063604 |
250 mL |
500.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15336798
![]() |
DWK Life Sciences
818064403 |
500 mL |
22315.00€
pezzi 360 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15340604
![]() |
DWK Life Sciences
818064403 |
500 mL |
621.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15350604
![]() |
DWK Life Sciences
818065408 |
1000 mL |
785.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15346798
![]() |
DWK Life Sciences
818065408 |
1000 mL |
16465.00€
pezzi 210 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15356798
![]() |
DWK Life Sciences
818066301 |
2000 mL |
14115.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15360604
![]() |
DWK Life Sciences
818066301 |
2000 mL |
1180.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15896931
|
DWK Life Sciences
818067306 |
5000 mL |
332.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15508441
![]() |
DWK Life Sciences
818067306 |
5000 mL |
15875.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15518441
![]() |
DWK Life Sciences
818068602 |
10,000 mL |
14690.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15806941
![]() |
DWK Life Sciences
818068602 |
10,000 mL |
490.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15528441
![]() |
DWK Life Sciences
818069101 |
20,000 mL |
10450.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15816941
![]() |
DWK Life Sciences
818069101 |
20,000 mL |
872.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
High-quality Type I borosilicate glass bottles GL 25 / GL 45, amber coloured from 25 ml – 20 l, developed for the needs of the pharmaceutical industry. DURAN™ PURE Bottles are closed with a protective cover to prevent contamination. Very uniform, durable and chemically resistant amber colouring due to the use of innovative technology offers protection for light sensitive compounds. DWK Life Sciences provides CoAs with each delivery, assures 100% traceability and change control management. DURAN™ PURE Bottles are available with the documentation required by regulatory authorities and meet the requirements of the international pharmacopoeias.
- Protective cover prevents contamination inside the bottle during storage and transport
- Single batch delivery
- Certificate of Analysis (CoA)
- 100% visual inspection
- Analysis of hydrolytic resistance according to EP, USP and JP for each batch
- Change control management and information of customer in case of changes
- 100% traceability of all manufacturing steps
- Drug Master File
Specifica
Manufacturing of light-sensitive pharmaceutical drugs and biotech products; Storage and transport of light-sensitive APIs, bulk drug intermediates, ingredients and media | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Autoclavable |