Learn More
Dysprosium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.7% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11313808
Dysprosium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.7% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313808
50 mm
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Codice prodotto. 11313808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040285.DJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 0.27g/mm, Cast rod, diameter is approximate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-91-6
Formula molecolare Dy
Molecular Weight (g/mol) 162.50
Numero MDL MFCD00010982
InChI Key KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC Name dysprosium
SMILES [Dy]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium
Colore Gray to Silver
Forma fisica Cast Rod
Quantità 50 mm
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Aspetto Gray to silver rod
Densità 8.55g/cm3
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS25K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numero di lottoC13M30 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numero di lottoF24W048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numero di lottoR06A019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Numero di lottoZ14D032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Titolo del prodotto
Dysprosium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.7% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals >