Learn More
Contec™ EasyReach™ Cleaning System: Cleaning Tool
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Passes easily through transfer hatches, requires no assembly and is maintenance-free. EasyReach™ Cleaning System is ideal for isolators, cabinets, laminar air-flow hoods, glove boxes and other mini environments.
14.20€ - 154.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Materiale Product Type Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Product Type Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
17245434
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
2685P
Polypropylene Lay Flat Mop Frame 7,25 pollici
14.20€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16575274
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
2685LF
Stainless Steel Telaio per mocio piatto 7,5 pollici
150.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16565274
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
2665LF
Stainless Steel Telaio piatto a 1 pezzo 16,5 pollici
154.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15840890
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Contec™
2665SF
Stainless Steel Cleaning Tool 16.5 in. N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
EasyReach™ Cleaning System consists of a lightweight stainless steel 1 piece cleaning tool and interchangeable disposable and absorbant cleaning pads that provide effective cleaning and disinfection in hard to reach areas.
  • Rectangular shape makes overlapping straight-line action easy to achieve
  • Low profile 360° pivoting head allows quick easy access to awkward areas
  • Hinged joint and lightweight design
  • Easy grab edge on the cleaning pad ensures pad fits tightly on the mop head frame; easy to replace with gloved hands
  • Small pack quantities are optimized for single session use
  • Well-fitted quilted polyester pad ensures effective, even surface coverage, reducing the number of viable and non-viable contaminants and ensuring maximum residue removal
  • Sorbent double layer Quiltec™ sealed-edge pads ensure particles and fibers are minimized
  • Cleaning pads available presaturated with 70% IPA
Note: Cleaning Pads are sold separately (see MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). See QuickConnect™ Mop head frames and handles for long handled EasyReach option.
Specifica
Specifica
Non-sterile
Reusable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Contec™ EasyReach™ Cleaning System: Cleaning Tool