Learn More
Greiner Bio-One EASYstrainer Cell Strainer, Small, for 1.5 to 15 mL Tubes
For fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates
196.00€
Specifica
Product Type Cell Strainer
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes, 1.5 to 15 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni maglia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni maglia Prezzo Quantità e disponibilità  
17214494
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
542140
Green 40 μm
196.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Small diameter
  • Single packed
  • For tubes from 1.5 to 15 mL volume
  • Handle and mantle surface for improved aseptic handling
  • Venting slot for fast filtration, prevents liquid overspill
  • Stackable for sequential filtration in one step
  • Invertible upper part for recovery of retained cells
Specifica
Specifica
Cell Strainer
Sterile
Tubes, 1.5 to 15 mL
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One EASYstrainer Cell Strainer, Small, for 1.5 to 15 mL Tubes