Learn More
Greiner Bio-One EASYstrainer Cell Strainer, Small, for 1.5 to 15 mL Tubes
For fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates
Marca:  Greiner Bio-One 542140
Codice prodotto. 17214494
  • 196.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Small diameter
  • Single packed
  • For tubes from 1.5 to 15 mL volume
  • Handle and mantle surface for improved aseptic handling
  • Venting slot for fast filtration, prevents liquid overspill
  • Stackable for sequential filtration in one step
  • Invertible upper part for recovery of retained cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Green
Sterile
40 μm
Cell Strainer
Tubes, 1.5 to 15 mL
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One EASYstrainer Cell Strainer, Small, for 1.5 to 15 mL Tubes > 40 μM, Green